Learn More
Éster metílico de flurbiprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de flurbiprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Flurbiprofen |
| CAS | 66202-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Flurbiprofen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 F O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (+/-)-Flubiprofen methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato de metilo |
| Mostrar más |