Learn More
Flurbiprofeno de metilo, TRC
Código de producto. 30470013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470013 250 mg 250 miligramos
30467508 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66202-86-6
Fórmula molecular C16 H15 F O2
Peso molecular (g/mol) 258.29
Sinónimo 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (±)-Flubiprofen methyl ester, Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen
Nombre IUPAC Propanoato de metil 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoato
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Flurbiprofen
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1056