accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6610-29-3

IUPAC Nombre: 3-amino-1-methylthiourea
Sinónimos: 4-methyl-3-thiosemicarbazide
Peso molecular (g/mol): 105.16
Fórmula molecular: C2H7N3S
InChi Key: PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=S)NN
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados