Learn More
4-Metil-3-tiosemicarbazida, TRC
Código de producto. 30482693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482693 25 g 25 g
30467615 5 g 5 g
30474180 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22065325G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6610-29-3
Fórmula molecular C2H7N3S
Peso molecular (g/mol) 105.16
Sinónimo Semicarbazide, 4-methyl-3-thio- (6CI,7CI,8CI), N-Methylhydrazinecarbothioamide, 1-Amino-3-methylthiourea, 3-Amino-1-methylthiourea, 4-Methyl-3-thiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazone, 4-N-Methylthiosemicarbazide, B 1130, Methylthiosemicarbazide, N-Methylthiosemicarbazide, NSC 56911, Semicarbazide, 4-methyl-3-thio- (6CI,7CI,8CI), N-Methylhydrazinecarbothioamide, 1-Amino-3-methylthiourea, 3-Amino-1-methylthiourea, 4-Methyl-3-thiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazone, 4-N-Methylthiosemicarbazide, B 1130, Methylthiosemicarbazide, N-Methylthiosemicarbazide, NSC 56911
Nombre IUPAC 1-amino-3-metiltiourea
SMILES CNC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-thiosemicarbazide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0361