CAS RN 660846-41-3
IUPAC Nombre:
tert-butyl 4-({[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]oxy}methyl)piperidine-1-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 4-({[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]oxy}methyl)piperidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
364.44
Fórmula molecular:
C19H28N2O5
InChi Key:
SAXGSDIZIYFNKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC=C1NC(=O)OCC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ GW 542573X
CAS: 660846-41-3 Fórmula molecular: C19H28N2O5