Learn More
Tocris Bioscience™ GW 542573X
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18044852 10 mg 10 miligramos
18005702 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044852 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4311/10
Selective activator of KCa2.1 channels
Activator of small-conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2); selective for KCa2.1 (EC50 = 8.2 μM in HEK293 cells expressing hKCa2.1) with the profile hKCa2.1 > hKCa2.2 = hKCa2.3 > hKCa3.1 (IK).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660846-41-3
Fórmula molecular C19H28N2O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 542573X
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.44
Pureza >99%
Peso molecular 364.442