accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 65907-30-4

IUPAC Nombre: butyl N-[({[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]carbonyl}(methyl)amino)sulfanyl]-N-methylcarbamate
Sinónimos: promet promet 660sco deltanit deltanet furathiocarb
Peso molecular (g/mol): 382.48
Fórmula molecular: C18H26N2O5S
InChi Key: HAWJXYBZNNRMNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados