Learn More
Furathiocarb, TRC
Código de producto. 30132836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132836 100 mg 100 miligramos
30041007 5 mg 5 miligramos
17969179 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF863780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65907-30-4
Fórmula molecular C18 H26 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 382.47
Sinónimo CGA 73102, Deltanet, Furathiocarb, Promet, Promet 666SCO, 6-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2,4-dimethyl-5-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-[butoxicarbonilo(metil)amino]sulfanilo-N-metilcarbamato
SMILES CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furathiocarb
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1562
Porcentaje de pureza >95%