Learn More
Furatiocarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furathiocarb |
| CAS | 65907-30-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H26 N2 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | CGA 73102, Deltanet, Furathiocarb, Promet, Promet 666SCO, 6-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2,4-dimethyl-5-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-[butoxicarbonilo(metil)amino]sulfanilo-N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 382.47 |
| Mostrar más |