CAS RN 65709-27-5
IUPAC Nombre:
2-(2-methoxyphenyl)piperazine
Sinónimos:
2-(2-methoxyphenyl)piperazine
Peso molecular (g/mol):
192.26
Fórmula molecular:
C11H16N2O
InChi Key:
XYMDIQVPOIVJPF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=CC=CC=C1C1CNCCN1
1
–
1
de
1
resultados