Learn More
Monohidrato de 2-(2-metoxifenil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15487575 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15487575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26408.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenyl)piperazine monohydrate
CAS 65709-27-5
Punto de fusión 77°C to 83°C
Fórmula molecular C11H16N2O
Número MDL MFCD06660448
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-2-methoxyphenyl piperazine, 2-2-methoxyphenyl-piperazine, 2-2-methoxy-phenyl-piperazine, 2-methoxyphenyl piperazine, acmc-1bd94, 1-methoxy-2-piperazin-2-ylbenzene
Clave InChI XYMDIQVPOIVJPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1C2CNCCN2
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 192.262
PubChem CID 16740792
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28 (192.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%