CAS RN 65671-10-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido N- 2-nitro-5-(propiltio)fenil]amino]tioxometil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido N- 2-nitro-5-(propiltio)fenil]amino]tioxometil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido N- 2-nitro-5-(propiltio)fenil]amino]tioxometil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.