Learn More
Éster metílico del ácido N- 2-nitro-5-(propiltio)fenil]amino]tioxometil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(((2-Nitro-5-(propylthio)phenyl)amino)thioxomethyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 65671-10-5 |
| Fórmula molecular | C12H15N3O4S2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O4S2/c1-3-6-21-8-4-5-10(15(17)18)9(7-8)13-11(20)14-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16,20) |
| SMILES | CC(=O)Cc1c(F)cccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 329.4 |