CAS RN 6561-58-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3Beta-Hidroxi-5-ácido colestenoico, TRC
CAS: 6561-58-6 Fórmula molecular: C27 H44 O3 Peso molecular (g/mol): 416.64 Sinónimo: Cholest-5-en-26-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)-,Cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI),(3β)-3-Hydroxycholest-5-en-26-oic acid,3β-Hydroxy-5-cholestenoic acid,3β-Hydroxycholest-5-en-26-oic acid,3β-Hydroxycholest-5-en-27-oic acid Nombre IUPAC: (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-ácido metilheptanoico SMILES: C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C