Learn More
3Beta-Hidroxi-5-ácido colestenoico, TRC
Código de producto. 30011943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011943 1 mg 1 miligramo
30003291 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9175001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6561-58-6
Fórmula molecular C27 H44 O3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Sinónimo Cholest-5-en-26-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)-, Cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β)-3-Hydroxycholest-5-en-26-oic acid, 3β-Hydroxy-5-cholestenoic acid, 3β-Hydroxycholest-5-en-26-oic acid, 3β-Hydroxycholest-5-en-27-oic acid
Nombre IUPAC (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-ácido metilheptanoico
SMILES C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Hydroxy-5-cholestenoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-17(6-5-7-18(2)25(29)30)22-10-11-23-21-9-8-19-16-20(28)12-14-26(19,3)24(21)13-15-27(22,23)4/h8,17-18,20-24,28H,5-7,9-16H2,1-4H3,(H,29,30)/t17-,18?,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329
Porcentaje de pureza >95%