CAS RN 654670-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fmoc-Dap(Mtt)-OH, TRC
CAS: 654670-89-0 Fórmula molecular: C38H34N2O4 Peso molecular (g/mol): 582.7 Sinónimo: Fmoc-(N-beta-4-methyltrityl)-L-alpha,beta-diaminopropionic Acid,N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-beta-(p-methyltrityl)-L-2,3-diaminopropionic Acid,(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[[(4-methylphenyl)-diphenylmethyl]amino]propanoic Acid SMILES: Cc1ccc(cc1)C(NCC(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)(c5ccccc5)c6ccccc6