Learn More
Fmoc-Dap(Mtt)-OH, TRC
Código de producto. 30179081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179081 500 mg 500 miligramos
30179015 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF628600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654670-89-0
Fórmula molecular C38H34N2O4
Peso molecular (g/mol) 582.7
Sinónimo Fmoc-(N-beta-4-methyltrityl)-L-alpha,beta-diaminopropionic Acid, N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-beta-(p-methyltrityl)-L-2,3-diaminopropionic Acid, (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[[(4-methylphenyl)-diphenylmethyl]amino]propanoic Acid
SMILES Cc1ccc(cc1)C(NCC(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)(c5ccccc5)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-Dap(Mtt)-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C38H34N2O4/c1-26-20-22-29(23-21-26)38(27-12-4-2-5-13-27,28-14-6-3-7-15-28)39-24-35(36(41)42)40-37(43)44-25-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35,39H,24-25H2,1H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m0/s1