accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FFOHOFF

CAS RN 652-32-4

IUPAC Nombre: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzoic acid
Sinónimos: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 208.11
Fórmula molecular: C8H4F4O2
InChi Key: COOULIOYEXBFDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(F)C(F)=C(C(O)=O)C(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados