Learn More
Ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzoico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid |
| CAS | 652-32-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C8 H4 F4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, p-Toluic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro- (7CI,8CI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic acid, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic acid, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, NSC 168718 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F4O2/c1-2-4(9)6(11)3(8(13)14)7(12)5(2)10/h1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1c(F)c(F)c(C(=O)O)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzoico |
| Mostrar más |