accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3OCH3

CAS RN 6512-32-9

IUPAC Nombre: methyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate
Sinónimos: methyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate
Peso molecular (g/mol): 210.23
Fórmula molecular: C11H14O4
InChi Key: CLZWNNSTRIEAMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados