Learn More
Éster metílico del ácido 3,5-dimetoxifenilacético, TRC
Código de producto. 30385534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30385534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30385534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460423100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester
CAS 6512-32-9
Fórmula molecular C11H14O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-4-8(6-11(12)15-3)5-10(7-9)14-2/h4-5,7H,6H2,1-3H3
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)OC)OC
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetoxifenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 210.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.