Learn More
Éster metílico del ácido 3,5-dimetoxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6512-32-9 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-4-8(6-11(12)15-3)5-10(7-9)14-2/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,5-dimetoxifenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |