CAS RN 65025-95-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildimetilsililoxi)metil-5-tetrahidropiraniloxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildimetilsililoxi)metil-5-tetrahidropiraniloxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildimetilsililoxi)metil-5-tetrahidropiraniloxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.