Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildimetilsililoxi)metil-5-tetrahidropiraniloxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-tetrahydropyranyloxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 65025-95-8 |
| Fórmula molecular | C19H34O5Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]hexahydro-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34O5Si/c1-19(2,3)25(4,5)22-12-14-13-10-17(20)23-15(13)11-16(14)24-18-8-6-7-9-21-18/h13-16,18H,6-12H2,1-5H3/t13-,14-,15+,16-,18?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC3CCCCO3 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-5-(oxan-2-iloxi)-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2176 |