accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONBrOBr

CAS RN 650140-84-4

IUPAC Nombre: 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate
Sinónimos: 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol): 282.92
Fórmula molecular: C6H5Br2NO2
InChi Key: KAYQEYHOGFRTAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Br)C=[N+]([O-])C=C1Br
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados