Learn More
3,5-Dibromo-4-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421269 5 g 5 g
15431269 250 mg 250 miligramos
15411269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 650140-84-4 | C6H5Br2NO2 | 282.919 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 650140-84-4
Fórmula molecular C6H5Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 282.919
Número MDL MFCD13185524
Clave InChI KAYQEYHOGFRTAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-4-methoxypyridine 1-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridine-n-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, pubchem6614
PubChem CID 2784723
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-metoxi-1-oxidopiridin-1-io
SMILES COC1=C(C=[N+](C=C1Br)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido