CAS RN 6493-07-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(3-Carboxipropil)-3,7-dimetilxantina, TRC
CAS: 6493-07-8 Fórmula molecular: C11 H14 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 266.25 Sinónimo: 1H-Purine-1-butanoic acid, 2,3,6,7-tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-,Purine-1(2H)-butyric acid, 3,6-dihydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo- (7CI,8CI),2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-butanoic acid,1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine,1-(3-Carboxypropyl)3,7-dimethylxantine,1-(3-Carboxypropyl)theobromine,1-(3'-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine,3,7-Dimethyl-1-(3-carboxypropyl)xanthine,C 21187 Nombre IUPAC: Ácido 4-(3,7-dimetil-2,6-dioxopurina-1-il)butanoico SMILES: CN1C(=O)N(CCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C