Learn More
1-(3-Carboxipropil)-3,7-dimetilxantina, TRC
Código de producto. 30138467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138467 50 mg 50 miligramos
30006343 10 mg 10 miligramos
30007506 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18123550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6493-07-8
Fórmula molecular C11 H14 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo 1H-Purine-1-butanoic acid, 2,3,6,7-tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-, Purine-1(2H)-butyric acid, 3,6-dihydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo- (7CI,8CI), 2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-butanoic acid, 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(3-Carboxypropyl)3,7-dimethylxantine, 1-(3-Carboxypropyl)theobromine, 1-(3'-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, 3,7-Dimethyl-1-(3-carboxypropyl)xanthine, C 21187
Nombre IUPAC Ácido 4-(3,7-dimetil-2,6-dioxopurina-1-il)butanoico
SMILES CN1C(=O)N(CCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-6-12-9-8(13)10(18)15(11(19)14(9)2)5-3-4-7(16)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1015