CAS RN 6485-52-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
L-fenilglicina amida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
L-Fenilglicina Amida, TRC
CAS: 6485-52-5 Fórmula molecular: C8 H10 N2 O Peso molecular (g/mol): 150.18 Sinónimo: Benzeneacetamide, α-amino-, (αS)- (9CI, ACI),(αS)-α-Aminobenzeneacetamide (ACI),Acetamide, 2-amino-2-phenyl-, L-(+)- (8CI),Benzeneacetamide, α-amino-, (S)- (ZCI) Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-2-fenilacetamida SMILES: N[C@H](C(=O)N)c1ccccc1