Learn More
L-Fenilglicina Amida, TRC
Código de producto. 30012692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012692 50 g 50 g
30009358 250 g 250 g
17924245 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32131050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-52-5
Fórmula molecular C8 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo Benzeneacetamide, α-amino-, (αS)- (9CI, ACI), (αS)-α-Aminobenzeneacetamide (ACI), Acetamide, 2-amino-2-phenyl-, L-(+)- (8CI), Benzeneacetamide, α-amino-, (S)- (ZCI)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-fenilacetamida
SMILES N[C@H](C(=O)N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylglycine Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m0/s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793