CAS RN 64724-10-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-(2-cloroetil)tetrahidro-1H,5H-[1,3,2]diazafosfolo[2,1-b][1,3,2]oxazafosforina 9-óxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-(2-cloroetil)tetrahidro-1H,5H-[1,3,2]diazafosfolo[2,1-b][1,3,2]oxazafosforina 9-óxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.