Learn More
1-(2-cloroetil)tetrahidro-1H,5H-[1,3,2]diazafosfolo[2,1-b][1,3,2]oxazafosforina 9-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethyl)tetrahydro-1H,5H-[1,3,2]diazaphospholo[2,1-b][1,3,2]oxazaphosphorine 9-Oxide |
| CAS | 64724-10-3 |
| Fórmula molecular | C7 H14 Cl N2 O2 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 268682, Cyclophosphamide impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClN2O2P/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-12-13(9,10)11/h1-7H2 |
| SMILES | ClCCN1CCN2CCCOP12=O |
| Nombre IUPAC | 9-(2-cloroetil)-2-oxa-6,9-diaza-1-λóxido de 5-fosfabiciclo[4.3.0]nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 224.625 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.048 |