accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH2HO

CAS RN 64584-92-5

IUPAC Nombre: pent-4-en-2-ol
Sinónimos: 4-penten-2-ol
Peso molecular (g/mol): 86.13
Fórmula molecular: C5H10O
InChi Key: ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CC=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados