Learn More
(R)-(-)-4-penten-2-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349919 5 g 5 g
11339919 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25659.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64584-92-5 | C5H10O | 86.13 g/mol
(R)-(-)-4-Penten-2-ol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-4-penten-2-ol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua, 4,526 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64584-92-5
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD03701536
Clave InChI ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---4-penten-2-ol, 2r-pent-4-en-2-ol, r-pent-4-en-2-ol, 4-penten-2-ol, 2r, r-4-penten-2-ol, 2r-4-penten-2-ol, 4-penten-2 r-ol, r-2-hydroxy-4-pentene
PubChem CID 6999724
SMILES CC(O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-4-Penten-2-ol
Densidad 0.837
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Información de solubilidad Soluble in water,4.526mg/L @ 25°C.
Rotación óptica −5.2° (c=1 in Chloroform)
Nombre IUPAC (2R)-pent-4-en-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 95%