CAS RN 6452-71-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Oxprenolol, TRC
CAS: 6452-71-7 Fórmula molecular: C15H23NO3 Peso molecular (g/mol): 265.35 Sinónimo: 1-(2-(allyloxy)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol,1-(2-Allyloxy-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol,Coretal,1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-2-propanol,1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol;1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol,1-(Isopropylamino)-2-hydroxy-3-[o-(allyloxy)phenoxy]propane; Nombre IUPAC: 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enoxifenoxi)propano-2-ol SMILES: CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C