Learn More
Oxprenolol, TRC
Código de producto. 30136657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136657 2.5 g 2.50 g
18090000 250 mg 250 miligramos
18003300 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8715002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6452-71-7
Fórmula molecular C15H23NO3
Peso molecular (g/mol) 265.35
Sinónimo 1-(2-(allyloxy)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol, 1-(2-Allyloxy-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol, Coretal, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-2-propanol, 1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol;1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propan-2-ol, 1-(Isopropylamino)-2-hydroxy-3-[o-(allyloxy)phenoxy]propane;
Nombre IUPAC 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enoxifenoxi)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxprenolol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO3/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1678