accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CNNNNCH3H3CNCH3CH3

CAS RN 645-05-6

IUPAC Nombre: N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Sinónimos: altretamine hexalen hexamethyl melamine hexastat hexaloids altretamina altretaminum hexinawas HMM HTM
Peso molecular (g/mol): 210.29
Fórmula molecular: C9H18N6
InChi Key: UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=NC(=NC(=N1)N(C)C)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados