Learn More
Thermo Scientific Chemicals Altretamina
Código de producto. 16611852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16611852 5 g 5 g
16601852 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16611852 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-05-6 | C9H18N6 | 210.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-05-6
Fórmula molecular C9H18N6
Peso molecular (g/mol) 210.29
Clave InChI UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexametil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES CN(C)C1=NC(=NC(=N1)N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altretamine
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28