Learn More
Altretamine, MedChemExpress
Description
Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Altretamine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 645-05-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H18N6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | ENT-50852 RB-1515 WR-95704 |
| Información de solubilidad | DMSO : 8.33 mg/mL (39.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |