accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNOONHNOO(Z)

CAS RN 6448-95-9

IUPAC Nombre: (4Z)-4-[2-(2-methyl-5-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-N-phenyl-3,4-dihydronaphthalene-2-carboxamide
Sinónimos: (4Z)-4-[2-(2-methyl-5-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 426.43
Fórmula molecular: C24H18N4O4
InChi Key: HVBDWKMAUMVFIY-QYQHSDTDSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1N\N=C1/C(=O)C(=CC2=CC=CC=C12)C(=O)NC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados