Learn More
Pigmento rojo 22, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17595535 1 g 1 g
17505545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17595535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6448-95-9
Fórmula molecular C24H18N4O4
Peso molecular (g/mol) 426.43
Número MDL MFCD00071989
Clave InChI HVBDWKMAUMVFIY-QYQHSDTDSA-N
Nombre IUPAC (4Z)-4-[2-(2-metil-5-nitrofenil)hidrazin-1-ilideno]-3-oxo-N-fenil-3,4-dihidronaftaleno-2-carboxamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1N\N=C1/C(=O)C(=CC2=CC=CC=C12)C(=O)NC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Red 22
Espectro infrarrojo Conforme
Pérdida por secado ≤2 %
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Color Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo