Learn More
Pigmento rojo 22 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pigment Red 22 |
| CAS | 6448-95-9 |
| Fórmula molecular | C24 H18 N4 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthalenecarboxamide','3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenyl- (9CI), C.I. Pigment Red 22 (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-[2-(2-methyl-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide, 3117 Bright Red, Accosperse Naphthol Scarlet, Alkali Re |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H18N4O4/c1-15-11-12-18(28(31)32)14-21(15)26-27-22-19-10-6-5-7-16(19)13-20(23(22)29)24(30)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-14,29H,1H3,(H,25,30) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C(=O)Nc4ccccc4)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4-[(E)-(2-metil-5-nitrofenil)diazenil]-N-fenilnaftaleno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 426.424 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.133 |