accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COONOCH3H3C

CAS RN 64257-84-7

IUPAC Nombre: cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: Rody (+-)-fenpropathrin herald fenpropathrin kilumal danitol epa pesticide chemical code 127901 danimen fenpropanate meiothrin
Peso molecular (g/mol): 349.43
Fórmula molecular: C22H23NO3
InChi Key: XQUXKZZNEFRCAW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)C2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)C1(C)C
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)