CAS RN 64249-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Anilofos 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Anilofos, TRC
CAS: 64249-01-0 Fórmula molecular: C13 H19 Cl N O3 P S2 Peso molecular (g/mol): 367.85 Sinónimo: Anilofos,Phosphorodithioic acid, S-[2-[(4-chlorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxoethyl] O,O-dimethyl ester Nombre IUPAC: N-(4-clorofenilo)-2-dimetoxifosfinotilo-N-propano-2-ilacetamida SMILES: COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1