Learn More
Anilofos, TRC
Código de producto. 18092010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092010 250 mg 250 miligramos
18050520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18092010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA672603250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64249-01-0
Fórmula molecular C13 H19 Cl N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 367.85
Sinónimo Anilofos, Phosphorodithioic acid, S-[2-[(4-chlorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxoethyl] O,O-dimethyl ester
Nombre IUPAC N-(4-clorofenilo)-2-dimetoxifosfinotilo-N-propano-2-ilacetamida
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anilofos
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0232