Learn More
Anilofos 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309877 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309877 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10264000ME1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anilofos
CAS 64249-01-0
Nombres de analitos o componentes Anilofos
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H19 Cl N O3 P S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)-2-dimetoxifosfinotioilsulfanil-N-propan-2-ilacetamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 367.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0232 g/mol