accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CONClOHN(R)(R)SCH3CH3(S)NOOO

CAS RN 642-78-4

IUPAC Nombre: sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Sinónimos: cloxacillin sodium anhydrous monosodium cloxacillin
Peso molecular (g/mol): 457.86
Fórmula molecular: C19H17ClN3NaO5S
InChi Key: SCLZRKVZRBKZCR-SLINCCQESA-M
SMILES: [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)