Learn More
Cloxacillin sodium salt, Thermo Scientific™
A semisynthetic antibiotic
64.40€ - 531.00€
| CAS | 642-78-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H18ClN3NaO5S |
| Peso molecular (g/mol) | 458.869 |
| Número MDL | MFCD00063568 |
| Clave InChI | JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N |
| PubChem CID | 66587017 |
| Nombre IUPAC | (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| SMILES | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15406319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.03 |
1g |
64.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15416319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.06 |
5g |
168.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15426319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.14 |
25g |
531.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCloxacillin sodium salt is used to treat infections caused by penicillin G-resistant staphylococci. It has been used in studies of topical antibacterial agent for burn and crush wounds. It is used as an AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics.
Solubility
Soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
| 642-78-4 | |
| 458.869 | |
| JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| C19H18ClN3NaO5S | |
| MFCD00063568 | |
| 66587017 | |
| CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
Especificaciones
| Cloxacillin sodium salt | |
| White | |
| MFCD00063568 | |
| 14,2419 | |
| JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium | |
| 66587017 |
| 642-78-4 | |
| C19H18ClN3NaO5S | |
| 4103180 | |
| Soluble in water | |
| CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] | |
| 458.869 | |
| 457.86 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 211-390-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XH8750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold