CAS RN 64194-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metil-1,5-pentanediol Diacrilato (~0,5% 4-Anisola 4-hidroxi como estabilizador), TRC
CAS: 64194-22-5 Fórmula molecular: C12H18O4 Peso molecular (g/mol): 226.27 Sinónimo: 2-Propenoic acid, 3-methyl-1,5-pentanediyl Ester,3-Methylpentanediol diacrylate,Light Acrylate MPD-A,MPD-A,Photomer 4071F,SR 341,Sartomer SR 341 Nombre IUPAC: (3-metil-5-prop-2-enoiloxipentilo) prop-2-enoato SMILES: CC(CCOC(C=C)=O)CCOC(C=C)=O