Learn More
3-Metil-1,5-pentanediol Diacrilato (~0,5% 4-Anisola 4-hidroxi como estabilizador), TRC
Código de producto. 30134589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134589 250 mg 250 miligramos
30133320 1 g 1 g
30006604 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM917780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64194-22-5
Fórmula molecular C12H18O4
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-methyl-1,5-pentanediyl Ester, 3-Methylpentanediol diacrylate, Light Acrylate MPD-A, MPD-A, Photomer 4071F, SR 341, Sartomer SR 341
Nombre IUPAC (3-metil-5-prop-2-enoiloxipentilo) prop-2-enoato
SMILES CC(CCOC(C=C)=O)CCOC(C=C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-4-11(13)15-8-6-10(3)7-9-16-12(14)5-2/h4-5,10H,1-2,6-9H2,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1205